Merck
I2304
Sigma-Aldrich
1-Indanone
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
1-Oxoindane, α-Hydrindone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
Beilstein:
507957
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
bp
243-245 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
sűrűség
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Indanone can be used to synthesize:
  • 11H-Indeno-[1,2-b]-quinolin-10-ylamine, a potential acetylcholinesterase inhibitor for the treatment of Alzheimer′s disease.
  • CoumBARAC (coumarin fused biarylazacyclooctynone) for fluorogenic real-time imaging of azide-labeled biomolecules.
  • Light emitting, organic semiconductors such as 4-pyrenyl-2-piperidin-1-yl-9H-fluorene-1-carbonitrile and bisindenoanthrazolines for organic light emitting diode (OLED) applications.
It can also be used to build other indan-based systems like truxene, prekinamycin, indan-C60 and biindanylidenes.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
111.67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
TRUXENE AldrichCPR
S442704
TRUXENE
Trisannulated benzene derivatives by acid catalyzed aldol cyclotrimerizations of cyclic ketones. Methodology development and mechanistic insight.
Amick AW and Scott LT.
The Journal of Organic Chemistry, 72(9), 3412-3418 (2007)
Novel n-type conjugated ladder heteroarenes: Synthesis, self-assembly of nanowires, electron transport, and electroluminescence of bisindenoanthrazolines.
Ahmed E, et al.
Chemistry of Materials, 22(20), 5786-5796 (2010)
Biindanylidenes: role of central bond torsion in nonvertical triplet excitation transfer to the stilbenes.
Saltiel J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16158-16159 (2003)
Indan-C 60: from a crystalline molecule to photovoltaic application.
Wang T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(85), 9923-9925 (2013)
Highly efficient phosphorescent light-emitting diodes by using an electron-transport material with high electron affinity.
Earmme T, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(43), 18448-18450 (2009)