Fontos dokumentumok
M3071
Moclobemide
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4-Chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Aurorix, Moclamine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Roche
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.