Fontos dokumentumok
5.06188
Sigma-Aldrich
Sertraline Hydrochloride
Szinonimák:
Sertraline Hydrochloride, Serotonin (5-HT) Reuptake Inhibitor, Sertraline, Zoloft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17Cl2N · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.23 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
3.3 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1c(ccc(c1)[C@@H]2CC[C@@H](c3c2cccc3)[N+H2]C)Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Általános leírás
A very potent uptake inhibitor highly selective for serotonin (Ki = 3.3 nM). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Often used in studying major depressive disorders.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
5-HT uptake transporter
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Brunoni, R., et al. 2013. JAMA Psychiatry.70, 383.
Kobayashi, K., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharmacol.40, 481.
Heym, J., et al. 1988. J. Clin. Psychiatry.49 Suppl, 40.
Koe, K., et al. 1983. J. Pharmacol. Exp. Ther.226, 700.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3