Merck
B7283
Sigma-Aldrich
Benserazide hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, L-aromatic amino acid decarboxylase inhibitor
Szinonimák:
DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15N3O5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Terméknév
Benserazide hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
kezdeményező
Roche
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DDC(1644)
Általános leírás
Benserazide is a peripheral decarboxylase inhibitor.
Alkalmazás
Benserazide has been used:
  • to inhibit dopa-decarboxylase
  • to induce dyskinesia
  • to test on purified bacterial TDCs to assess the extent to which it could affect bacterial decarboxylases
  • as a peripheral dopa decarboxylase inhibitor to treat mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Benserazide can block HK2 enzymatic activity in vitro. It is used along with levodopa to treat Parkinson′s disease.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Restoration of the dopamine transporter through cell therapy improves dyskinesia in a rat model of Parkinson?s Disease
Tomas D, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153424-e0153424 (2016)
24 - Extrapyramidal movement disorders and spasticity
Waller DG, et al.
Medical Microbiology, 325-336 (2018)
Developmental and evolutionary basis for drought tolerance of the Anopheles gambiae embryo
Goltsev Y, et al.
Developmental Biology, 330(2), 462-470 (2009)
Benserazide, a dopadecarboxylase inhibitor, suppresses tumor growth by targeting hexokinase 2
Li W, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 36(1), 58-58 (2017)
Detection of behavioral impairments correlated to neurochemical deficits in mice treated with moderate doses of 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine
Tillerson JL, et al.
Experimental Neurology, 178, 80-90 (2002)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience