Fontos dokumentumok
A9978
AICAR
≥98% (HPLC), powder, AMPK activator
Szinonimák:
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-β-D-ribofuranoside, Acadesine, N1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
AICAR, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
tan
mp
214-215 °C
oldhatóság
H2O: >7 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology