Fontos dokumentumok
A59506
1-Aminoindan
98%
Szinonimák:
1-Indanamine
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.561 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.