Merck
S4136
Sigma-Aldrich
Sudan III
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H16N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.39
Colour Index szám:
26100
Beilstein:
931185
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
Sudan III, certified by the Biological Stain Commission, BioXtra
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
toluene: 1 mg/mL, clear, red
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Alkalmasság
Certified as a fat staining using the Churukian variant of the Lillie-Ashburn supersaturated isopropanol method. Sudan III is substituted for the oil red O in the procedure.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
History of Natto and Its Relatives (1405-2012) null
Purification of Laboratory Chemicals null
A Good Manufacturing Practice?grade standard protocol for exclusively human mesenchymal stromal cell?derived extracellular vesicles
karin
Cytotherapy (2017)
Bubble size on detachment from the luminal aspect of ovine large blood vessels after decompression: The effect of mechanical disturbance
Respiratory Physiology & Neurobiology (2015)
Eun Seong Lee et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 82(1), 190-195 (2010-09-21)
Pluronics with different structural compositions and properties are used for several applications, including drug delivery systems. We developed a binary mixing system with two Pluronics, L121/P123, as a nano-sized drug delivery carrier. The lamellar-forming Pluronic L121 (0.1 wt%) was incorporated