Fontos dokumentumok
07937
Sudan II
analytical standard
Szinonimák:
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
156-158 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
448.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
231.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?