Merck
G9752
Gum arabic from acacia tree
branched polysaccharide
Szinonimák:
Acacia gum
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
plant (Acacia)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to faint beige
tárolási hőmérséklet
room temp
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Gum arabic from acacia tree is extracted from the branches of Acacia senegal and Acacia seyal trees. It is an edible dried gummy exudate. Gum Arabic has high solubility and is used in food industry as a stabilizer, emulsifier, flavouring agent, thickener and surface-finishing agent. It initiates turbidity or hinders sugar crystallization. Gum arabic inhibits color pigmentation and protein precipitation in wine production.
Alkalmazás
Gum arabic from acacia tree has been used:
  • as an emulsifying agent to determine lipase activity in shrimps
  • for the visualization of mossy fiber sprouting
  • as an immunogen and for coating microtitre wells in plate-trapped antigen ELISAs (PTA-ELISAs)
  • for silver enhancement for immunohistochemistry
  • as a component for Timm′s staining solution
  • in nitrocellulose-based soil adhesion assay
  • to separate few-layer graphene (FLG) from bulk graphite layers
Egyéb megjegyzések
Believed to be a branched polymer of galactose, rhamnose, arabinose, and glucuronic acid as the calcium, magnesium, and potassium salts with a mol. wt. of approx. 250,000.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A quantitative method for the high throughput screening for the soil adhesion properties of plant and microbial polysaccharides and exudates
Akhtar J, et al.
Plant and Soil, 1-9 (2018)
Acacia gum: History of the future
Sanchez C, et al.
Food Hydrocolloids, 78, 140-160 (2018)
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang P, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54(3), 45-58 (2016)
Purification and characterization of an intracellular lipase from pleopods of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei)
Rivera-Perez c, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 158(1), 99-105 (2011)
Dimensionality effects of carbon-based thermal additives for microporous adsorbents
Yang S, et al.
Materials & Design, 85, 520-526 (2015)
Cikkek
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.