Fontos dokumentumok
51383
Sudan I
analytical standard
Szinonimák:
1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
131-133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)