Fontos dokumentumok
R2751
Ruthenium Red
Powder
Szinonimák:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ruthenium Red, Technical grade
Minőségi szint
Teszt
34-39% (RUTHENIUM, ICP)
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
water: 10 mg/mL
εmax
≥150 at 533-534 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?