O0625
Oil Red O
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
1-([4-(Xylylazo)xylyl]azo)-2-naphthol, 1-[2,5-Dimethyl-4-(2,5-dimethylphenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 27
About This Item
Javasolt termékek
product name
Oil Red O, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥75%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark red to brown
mp
120 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform/ethanol (1:1): 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for staining liver sections in histological analysis
- for the quantification of lipids in cells
- to stain aorta to examine atherosclerotic lesions
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)