Fontos dokumentumok
72485
Nile Red
for microscopy
Szinonimák:
Nile Blue A Oxazone
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
Forma
crystals
mp
203-205 °C (lit.)
λmax
553 nm
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a fluorescent dye for staining fat by confocal scanning laser microscopy (CSLM)
- to label nanoparticles (NPs)
- for lipid analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?