Fontos dokumentumok
46290
Sudan Red 7B
for microscopy (Bot., Hist.)
Szinonimák:
Fat Red 7B, Fat red bluish, Solvent Red 19
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bot., Hist.)
Minőségi szint
form
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
λmax
367-377 nm in toluene (2nd)
528-538 nm in toluene (1st)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Appl- Sudan Red 7B has been used to stain root sections of pearl millet.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3