Fontos dokumentumok
1.11747
Supelco
Sudan III, C.I. 26100
Szinonimák:
Sudan III, C.I. 26100, 1-(4-Phenylazophenylazo)-2-naphthol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H16N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-638-4
NACRES:
NB.21
Forma
solid
Minőségi szint
veszteség
≤2% loss on drying, 110°C
mp
199 °C (decomposition)
λmax
506-512 nm in toluene
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,25H/b24-23?,26-22-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTPQPMPFXUWUOT-SRURNFRUSA-N
Alkalmazás
Sudan III is a non-ionic fat-soluble dye (lysochrome) that belongs to the class of azo-dye. It is predominantly used for staining lipids, triglycerides, and intracellular lipoproteins. It is also used for coloring textiles, plastics wax, floor polish, varnish, spirit lacquers, externally applied drugs, cosmetics, and contact lenses.
Analízis megjegyzés
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (toluene): 506 - 512 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax.; 0.005 g/l; Toluol): ≥ 750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 2 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
TOXICOLOGICAL EFFECT OF SUDAN III AZO DYE IN PALM OIL ON KIDNEY PARAMETERS OF ALBINO RATS
Nwachoko N and Fortune AR
World Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 5, 5-11 (2019)
Adrian Weisz et al.
Journal of chromatography. A, 1594, 120-128 (2019-02-05)
The present work describes the application of high-speed counter-current chromatography to the preparative separation of a previously unreported impurity in the color additive D&C Red No. 17 (R17, Colour Index No. 26100, Sudan III). Due to the hydrophobic nature of
Determination of Sudan III, Sudan IV and Sudan Red 7B in water by high performance liquid chromatography after mixing extraction
NAGASE M, et al.
Analytical Sciences, 5(2), 157-160 (1989)
Lorna Spagnol et al.
Journal of pediatric surgery, 46(5), 994-997 (2011-05-28)
Congenital chylous ascites is a rare entity, and surgical treatment is confined to selected intractable cases. We report 2 cases of refractory congenital chylous ascites successfully treated with preoperative administration of lipophilic dye (Sudan III) followed by abdominal systematic surgical