Fontos dokumentumok
S4131
Sudan III
Dye content, ≥85%, technical grade, powder
Szinonimák:
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sudan III, Technical grade
grade
technical grade
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥85%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
λmax
508-512 nm in ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)