Fontos dokumentumok
199664
Sudan Black B
certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
Ceres black BN, Fat Black HB, Solvent Black 3
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark brown to very dark brown
mp
120-124 °C (lit.)
λmax
415 nm (2nd)
598 nm
ε (extinkciós együttható)
≥20000 at 596-603 nm in ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)\N=N\c4ccc(\N=N\c5ccccc5)c6ccccc46
InChI
1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3/b33-32+,35-34+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCUVUDODLRLVIC-VPHDGDOJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.