Merck
198102
Sigma-Aldrich
Sudan IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Szinonimák:
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H20N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.44
Colour Index szám:
26105
Beilstein:
709018
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
357 nm (2nd)
520 nm
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Általános leírás
Sudan IV is a hydrophobic azo dye. It stains triglycerides and imparts an intense red color. The dye does not stain lipid droplets or phospholipids.
Alkalmazás
Sudan IV has been used to in en-face staining of aorta, stains the lipid rich plaques. It has also been used to stain lipids atherosclerotic lesions of mice.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The induction of cytochrome P450 1A1 by Sudan dyes
Ahmed R, et al.
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 22(2), 77-84 (2008)
Aorta atherosclerosis lesion analysis in hyperlipidemic mice
Mohanta S, et al.
Bio-protocol, 6(11), 77-84 (2016)
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
The
Histophatologic Techniques (2006)
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)