Merck
51602
Supelco
Sudan Red B
analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H20N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.44
Colour Index szám:
26110
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
173-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(c1)\N=N\c2ccc(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b27-25+,28-26+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHXXLZBKTKNTEF-NBHCHVEOSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)