Fontos dokumentumok
R7513
RPMI-1640 Medium
With sodium bicarbonate, without methionine, cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
RPMI culture medium, RPMI-1640 cell culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
RPMI-1640 Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?