R0883
RPMI-1640 Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
RPMI-1640 Medium, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture PC-3 prostate cell line and Jurkat cells
- to maintain a triple-negative MDA-MB-231 and a luminal type MCF7 human Caucasian breast adenocarcinoma cell line
- to cultivate circulating tumor cells (CTCs)
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Protocols
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
MTT vizsgálati protokoll a sejtek életképességének, proliferációjának és citotoxicitásának mérésére. Útmutató az MTT-reagens elkészítéséhez és alkalmazási példák.