M7145
MEM Non-essential Amino Acid Solution (100×)
Without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
MEM NEAA
About This Item
Javasolt termékek
product name
MEM Non-essential Amino Acid Solution (100×), without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
MEM Non-essential Amino Acid Solution has been used in Dulbecco′s minimum essential media for the maintenance of mammalian cells. It has been supplemented in medium prepared for oocyte maturation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Protocols
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.