Fontos dokumentumok
R1383
RPMI-1640 Medium
With ʟ-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Méret kiválasztása
53 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
53 000,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
RPMI-1640 Medium, With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.