C6727
L-Cystine dihydrochloride
≥98.0% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Szinonimák:
Cystine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Cystine dihydrochloride, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98.0% dry basis
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
mp
≥211.36 °C
oldhatóság
2 M HCl: 50 mg/mL
kation nyomok
As: ≤2 ppm
Fe: ≤30 ppm
NH4+: ≤0.03%
heavy metals: ≤10 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
thiol
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Alkalmazás
- as a supplement to study homopropargylglycine update in metabolomics
- as a supplement in protein synthesis for cell biology and stem cell research
- to study the effect of lipid peroxidation and ferroptosis by regulation of cysteine and GSH levels in biochemical research
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality compound suitable for multiple research applications
- Suitable for mammalian cell culture
- Prepared from non-animal source
- Tested for Endotoxins
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures