Fontos dokumentumok
R7388
RPMI-1640 Medium
With HEPES, with ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
RPMI-1640 Medium, Modified, with 20 mM HEPES and L-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
>7.2
alkatrészek
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- human immortalized keratinocyte cells and in in vitro transfection assay
- cell lines and human T-cell blasts and to monitor autophagic flux
- peripheral blood mononuclear cells of piglets (PBMCs)
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1