Fontos dokumentumok
C7602
L-Cystine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cystine, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
98.5-101.0%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Alkalmazás
L-Cystine has been used as a supplement in oocyte culture media to improve oocyte maturation and parthenogenesis of embryonic development.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
(BMAA) from other diamino acids
Fibroblasts in Culture
Cikkek
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures