Fontos dokumentumok
R5886
RPMI-1640 Medium
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
>7.2
alkatrészek
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture human lymphoblastoid cell line cells
- prostate cancer cells
- monocytes from human blood
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2