Merck
50272
Supelco
L-Methionine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2S · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.67
Beilstein:
5352796
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
liquid
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSUIUMQSEFFIKM-WCCKRBBISA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)