Fontos dokumentumok
G1404
Glutathione reduced ethyl ester
≥90% (TLC)
Szinonimák:
γ-Glu-Cys-Gly-OEt, GSH-MEE
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glutathione reduced ethyl ester, ≥90% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CNC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
- to increase intracellular glutathione levels in mouse fibroblast L929 cells
- as a medium supplement in Spodoptera frugiperda (Sf)9 cells
- to evaluate its effect on lipid peroxidation after spinal cord injury
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?