Fontos dokumentumok
P5511
Protein Kinase A from bovine heart
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
Protein Kinase, 3′,5′-cyclic-AMP-dependent from bovine heart
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥0.8 units/μg protein
összetétel
Protein, ≥70%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... PRKACA(282322) , PRKACB(282323)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3