Fontos dokumentumok
CRPHO-RO
Roche
Creatine phosphate
crystalline, >97%
Szinonimák:
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate, Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Teszt
>97%
form
crystalline
molekulatömeg
327.14
kiszerelés
pkg of 10 g (10621722001)
pkg of 5 g (10621714001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L