Fontos dokumentumok
I6891
H-7
Szinonimák:
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine, Isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
114 °C
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL
1 M HCl: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDVFVCGFMNCYPV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CALCRL(10203)
rat ... Calcrl(25029)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3