Fontos dokumentumok
I2764
ML-7
powder
Szinonimák:
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MYLK(4638) , MYLK2(85366)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)