P8045
Protein G-Biotin from Streptococcus sp.
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
Szinonimák:
Biotinylated Protein G, Protein G Biotin, Protein G-Biotin
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in unspecified host
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
Forma
lyophilized powder
összetétel
Protein, ~90% biuret
a címkézés mértéke
2-4 mol d-biotin per mol protein
technika/technikák
direct ELISA: 1:70,000 using human IgG
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)