539576
PKA, Catalytic Subunit, Bovine Heart
Szinonimák:
cAMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, Protein Kinase A, Catalytic Subunit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine heart
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥20,000 units/μg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
activity assay: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Native PKA catalytic subunit purified from bovine heart. Protein Kinase A (PKA) is a serine protein kinase that targets serine and threonine residues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rannels, S.R., et al 1983. Methods Enzymol99, 55.
Witt, J.J. and Roskoski, R. Jr. 1975. Anal Biochem.66, 253.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1