Fontos dokumentumok
C2932
Chelerythrine chloride
≥95% (TLC), powder
Szinonimák:
1,2-Dimethoxy-N-methyl(1,3)benzodioxolo(5,6-c)phenanthridinium chloride, Toddaline chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
mp
213.0-214.0 °C
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in heat-inactivated late-embryo extract or late-embryo extract to inhibit protein kinase C (PKC) activity
- for in vitro Xenopus experiments
- as a PKC inhibitor in HL-1 cells, to block the PKC pathway to study its effects on doxazosin-induced galectin-3 and collagen expression
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?