Fontos dokumentumok
M9656
H-8 dihydrochloride
>98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide hydrochloride
Teszt
>98% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CALCRL(10203) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Calcrl(25029)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3