539481-M
PKA, Catalytic Subunit, Mouse, Recombinant, E. coli
Szinonimák:
cAMP-Dependent Protein Kinase, Catalytic Subunit, Protein Kinase A, Catalytic Subunit
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2.5 x 106 U/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
idegen aktivitás
Phosphatases, proteases, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lee, S-L. and Steinberg, R.A. 1996. J. Biol. Chem.271, 16553.
Adams, J.A., et al. 1995. Biochemistry 34, 2447.
Bosma, M.M., et al. 1993. J. Neurosci.13, 5242.
Brindle, P., et al. 1993. Nature364, 821.
Hajnoczky, G., et al. 1993. Biochem. J.293, 413.
Sculptoreanu, A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 10135.
Wang, L-Y., et al. 1993. Science259, 1173.
Slice, L.W., and Taylor, S.S. 1989. J. Biol. Chem.264, 20940.
Uhler, M.D., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 1300.
Walsh, D.A., et al. 1968. J. Biol. Chem.243, 3763.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1