P5280
Sodium pyruvate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
sűrűség
1.78 at 20 °C
alkalmazás(ok)
metabolomics
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture MCF7 ρ0 (human breast cancer cell line) cells as parent cells
- as a supplement in extracellular flux (XF) assay media to incubate cells for measuring oxygen consumption rate (OCR)
- as a supplement in minimum essential medium Eagle to maintain breast cancer (MCF-7) cells
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM)-based medium and modified Eagle medium (MEM)-α for testis cell culture to evaluate the effect of medium composition on in vitro SSC maintenance
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Cell culture and insect cell culture tested
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
- BioReagent Grade Sodium succinate for your Cell Biology and Biochemical research
- Tested for Mammalian and Insect cell culture applications
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.