S8636
Sodium pyruvate solution
100 mM, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Α-ketopropionic acid sodium salt, 2-oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solution
koncentráció
100 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg