126741
Alcalase® Enzyme, Bacillus licheniformis
Szinonimák:
Protease from Bacillus licheniformis, subtilisin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus licheniformis
Minőségi szint
form
liquid
specifikus aktivitás
≥0.75 Anson units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
dark brown
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2