Fontos dokumentumok
P2256
Sodium pyruvate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- To prepare Bull Tyrode′s albumin-lactate-pyruvate diluent.
- In pyruvate tolerance test.
- To prepare oligodendrocyte culture medium.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.