Fontos dokumentumok
C7352
L-Cysteine
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a media supplement in Trypticase-Yeast Extract-Iron-Serum (TYI-S-33) media for the culture of Giardia lamblia, to make enzyme solution in Dulbecco′s modified Eagles medium (DMEM) to establish hippocampus culture
- to test its protective effect on acrylamide induced toxicity in testis
- in the preparation of tris acetic acid extender solution for cryopreservation of semen
- as an additive to make papain digestion solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.