Fontos dokumentumok
C1276
L-Cysteine hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Szinonimák:
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, ≥98% (TLC)
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
UHPLC: suitable
szín
white
mp
174.1-174.7 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Géninformáció
human ... AMPA 1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... AMPA 1(14799) , GRIA2(14800) , GRIA3(53623) , GRIA4(14802) , GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... AMPA 1(50592) , GRIA2(29627) , GRIA3(29628) , GRIA4(29629) , GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)