Merck
P1499
Sigma-Aldrich
Pterostilbene
≥97% (HPLC), solid
Szinonimák:
Pterocarpus marsupium, 3,5-Dimethoxy-4′-hydroxystilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
Méret kiválasztása
10 MG
126 000,00 Ft
126 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
126 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H16O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
126 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Pterostilbene (trans-3,5-dimethoxy-4-hydroxystilbene), an antioxidant is an analogue of resveratrol. It is present in blueberries, tree wood and some types of grapes.[1]
Alkalmazás
Pterostilbene has been used:
  • to investigate its anti-oxidative stress activities and the involvement of the nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2)-antioxidant response element (ARE) signaling pathway[2]
  • to determine its effects on transcriptional activation of estrogen receptor-α (ERα) in hormone resistant breast cancer cells)[3]
  • to study its effects on the cytotoxicity of 2-chloroethyl ethyl sulphide (CEES) in human epidermoid carcinoma cells (A-431) through MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tetrazolium bromide)viability assay[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antioxidant, antiproliferative, apoptosis inducer, antihyperglycemic, antidiabetic.
Pterostilbene exhibits antineoplastic properties in some of the malignancies, hence it is considered as an active anticancer agent. It has the ability to stimulate apoptosis and block the viability of cell in estrogen-receptor positive and negative breast cancer cell lines.[1]
Vigyázat
Air-sensitive
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hee Jeong Shin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2020-01-16)
Increasing studies have reported that cancer stem cells (CSCs) play critical roles in therapeutic resistance, recurrence, and metastasis of tumors, including cervical cancer. Pterostilbene, a dimethylated derivative of resveratrol, is a plant polyphenol compound with potential chemopreventive activity. However, the
Jaewon Chang et al.
Neurobiology of aging, 33(9), 2062-2071 (2011-10-11)
Recent studies have implicated resveratrol and pterostilbene, a resveratrol derivative, in the protection against age-related diseases including Alzheimer's disease (AD). However, the mechanism for the favorable effects of resveratrol in the brain remains unclear and information about direct cross-comparisons between
Shih-Chun Yang et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1103-1103 (2017-07-01)
Pterostilbene is a methoxylated derivative of resveratrol originated from natural sources. We investigated the antibacterial activity of pterostilbene against drug-resistant
Ebselen analogues reduce 2-chloroethyl ethyl sulphide toxicity in A-431 cells
Pino M A, et al.
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 64(1), 77-86 (2013)
Wasamon Nutakul et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(20), 10964-10970 (2011-09-23)
The effects of resveratrol and pterostilbene (two structurally related stilbene compounds) on three human colon cancer cells were systematically compared. Cell viability tests indicated that IC(50) values of pterostilbene were 2-5-fold lower than those of resveratrol in all three cancer