Fontos dokumentumok
15721
Polydatin
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Piceid, Reservatrol-3-β-mono-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
összetétel
carbon, 60.5-62.5%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3