554325
Resveratrol
≥98% (HPLC), solid, COX-1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Resveratrol, trans-3,4ʹ,5-Trihydroxystilbene
About This Item
Javasolt termékek
product name
Resveratrol, A phenolic product found in both grape skins and wines.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
COX-1
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lin, H.Y., et al. 2002. J. Urol.168, 748.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Chun, Y.J., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.262, 20.
Jang, M., et al. 1997. Science 275, 218.
Chen, C.K., et al. 1996. Gen. Pharmacol.27, 363.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)