Fontos dokumentumok
P0453
Piceatannol
powder
Szinonimák:
(E)-4-[2-(3,5Dihydroxyphenyl)ethenyl]1,2-benzenediol, 3,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 3,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilbene, Astringenin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
light tan to yellow
mp
223.0-227.0 °C
oldhatóság
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Géninformáció
human ... CDK2(1017)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on Ataxia-Telangiectasia Mutated (ATM) protein kinase
- as an inhibitor of ZAP-70 (ζ-chain-associated protein kinase 70)
- as an inhibitor of MRP1-mediated 2′,7′-bis-(carboxypropyl)-5(6)-carboxyfluorescein (BCPCF) transport in intact human erythrocytes and inside-out erythrocyte vesicles (IOVs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology