S3889
D-Sorbitol
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
D-Glucitol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
WGK
WGK 1