Fontos dokumentumok
SML1078
4-Bromo-Resveratrol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[(1E)-2-(4-Bromophenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
, white to yellow to brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(Br)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,16-17H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCJVLKFAQIWASE-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.